Learn More
Métho-p-toluènesulfonate de 1-cyclohexyl-3-(2-morpholinoéthyl)carbodiimide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657062 25 g Flacon en verre 25g
10122570 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10657062 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00€
    369.65€ / 25g
    Économisez 76.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2491-17-0 | C21H33N3O4S | 423.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2491-17-0
Formule moléculaire C21H33N3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 423.57
Numéro MDL MFCD00011979
Clé InChI GBCAVSYHPPARHX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cme-carbodiimide, morpho cdi, 1-cyclohexyl 3-2-morpholinoethyl carbodiimide methotosylate, 4-2-cyclohexylimino methylene amino ethyl-4-methylmorpholin-4-ium 4-methylbenzenesulfonate, cmc, 1-cyclohexyl-3-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, n-cyclohexyl-n'-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, cmc n-cyclohexyl-n-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, chm van, 4-5-cyclohexyl-3,5-diazapenta-3,4-dienyl-4-methylmorpholine, 4-methylbenzene sulfonic acid
CID PubChem 17220
Nom IUPAC N’-cyclohexyl-N-[2-(4-méthylmorpholine-4-ium-4-yl)éthyl]méthanediimine;4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.C[N+]1(CCN=C=NC2CCCCC2)CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 110.0°C to 116.0°C
Couleur Blanc à jaune
Analyse élémentaire 94% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Fieser 01,181; 11,151
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 423.57
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.