Learn More
Acide 1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10181222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10181222 1 g Flacon en verre ambré 1g
10723263 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10181222 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RJC01923DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 135906-00-2
Formule moléculaire C16H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 271.316
Numéro MDL MFCD00277770
Clé InChI DTLUKEHVTWNAGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-cyclohexyl-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, maybridge1_006860, acmc-1c0s9, 1-cyclohexyl-4-oxidanylidene-quinoline-3-carboxylic acid
CID PubChem 2729105
Nom IUPAC Acide 1-cyclohexyl-4-oxoquinoline-3-carboxylique
SMILES C1CCC(CC1)N2C=C(C(=O)C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexyl-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 271.31
Pourcentage de pureté 97%