Learn More
1-(cyclohexylcarbonyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15451748
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15451748 250 mg 250mg
15431748 1 g 1g
15441748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15451748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55480.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27561-62-2
Formule moléculaire C11H20N2O
Poids moléculaire (g/mol) 196.294
Numéro MDL MFCD06798113
Clé InChI ZSZROXCAFYZNHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyclohexylcarbonyl piperazine, cyclohexyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclohexanecarbonylpiperazine, methanone, cyclohexyl-1-piperazinyl, maybridge1_006754, cyclohexylpiperazino ketone, cyclohexyl piperazinyl ketone, n-cyclohexylcarbonyl piperazine, cyclohexyl-1-piperazinylmethanone, 1-cyclohexanecarbonyl-piperazine
CID PubChem 3437502
Nom IUPAC Cyclohexyl(pipérazine-1-yl)méthanone
SMILES C1CCC(CC1)C(=O)N2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Cyclohexylcarbonyl)piperazine
Point de fusion 84°C to 89°C
Couleur Blanc à marron
Quantité 250 mg
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide