Learn More
1-cyclohexylethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454267 25 g 25g
11444267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20363.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1193-81-3 | C8H16O | 128.215 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-81-3
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD00001475
Clé InChI JMSUNAQVHOHLMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylcyclohexylcarbinol, 1-cyclohexyl-1-ethanol, cyclohexylmethylcarbinol, 1-cyclohexylethan-1-ol, ethanol, 1-cyclohexyl, methanol, cyclohexylmethyl, cyclohexanemethanol, .alpha.-methyl, +--1-cyclohexylethanol, 1-cyclohexyl-ethanol, acmc-20aovg
CID PubChem 137829
Nom IUPAC 1-cyclohexyléthanol
SMILES CC(C1CCCCC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexylethanol
Densité 0.92
Point d’ébullition 188°C to 190°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.465
Quantité 25 g
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.