Learn More
1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine-D9 (1 mg/mL en méthanol), TRC
Code produit 30395189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30395189 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30395189 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT00181X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine-d9
Solvant ou matrice Méthanol
Formule moléculaire C9 D9 H8 N3 O
Quantité 1 mL
Formule InChI InChI=1S/C9H17N3O/c13-10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,9D
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N2CCN(CC2)N=O)C1([2H])[2H]
Nom IUPAC 1-nitroso-4-(1,2,2,3,3,4,4,5,5-nonadeutériocyclopentyl)piperazine
Poids moléculaire (g/mol) 192.306
Poids de la formule 192.194
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine-d9 1 mg/mL