Learn More
1-Cyclopropyl-4-piperidone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421740 25 g 25g
11401740 1 g 1g
11411740 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421740 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27495.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 62813-01-8 | C8H13NO | 139.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62813-01-8
Formule moléculaire C8H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 139.20
Numéro MDL MFCD07374375
Clé InChI DTUJRJIWGWTNFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyclopropyl-4-piperidinone, 1-cyclopropyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-4-oxopiperidine, 4-oxopiperidin-1-yl cyclopropane, 1-cyclopropyltetrahydro-4 1h-pyridinone, carbergoline, 1-cyclopropyl-4-piperidon, n-cyclopropyl-4-piperidone, acmc-1b4f7
CID PubChem 16227629
Nom IUPAC 1-cyclopropylpipéridine-4-one
SMILES O=C1CCN(CC1)C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclopropyl-4-piperidone
Quantité 25 g
Poids de la formule 139.2
Pourcentage de pureté 98%