Learn More
Ester éthylique de l'acide 1-cyclopropyl-8-éthoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinoléinecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 172602-83-4 |
| Formule moléculaire | C17H17F2NO4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, Ethyl 1-cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H17F2NO4/c1-3-23-16-13(19)12(18)7-10-14(16)20(9-5-6-9)8-11(15(10)21)17(22)24-4-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(OCC)c(F)c(F)cc3C1=O |
| Nom IUPAC | 1-cyclopropyl-8-éthoxy-6,7-difluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 337.32 |
| Poids de la formule | 337.1126 |