Learn More
1-(cyclopropylcarbonyl)pipérazine, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 15284358 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15284358 5 g 5g
15274358 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15284358 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 59878-57-8
Formule moléculaire C8H15N2O
Poids moléculaire (g/mol) 155.22
Numéro MDL MFCD06369645
Clé InChI KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine
CID PubChem 2064235
Nom IUPAC 4-cyclopropanecarbonylpiperazin-1-ium
SMILES O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.