Learn More
1-(cyclopropylcarbonyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411398 5 g 5g
15421398 250 mg 250mg
15401398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15411398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55219.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 59878-57-8 | Molecular Formula: C8H15N2O | Molecular Weight: 155.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59878-57-8
Formule moléculaire C8H15N2O
Poids moléculaire (g/mol) 155.22
Numéro MDL MFCD06369645
Clé InChI KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine
CID PubChem 2064235
Nom IUPAC 4-cyclopropanecarbonylpiperazin-1-ium
SMILES O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
Couleur Brun à incolore
Densité 1.087 g/mL
Point d’ébullition 120°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.524
Quantité 5 g
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide