Learn More
Chlorhydrate de 1-cyclopropylcarbonyle)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440097 250 mg 250mg
15420097 1 g 1g
15430097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66242.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1021298-67-8 | C8H15ClN2O | 190.67 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1021298-67-8
Formule moléculaire C8H15ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 190.67
Numéro MDL MFCD03428576
Clé InChI WIHDAPMHNYYTOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyclopropylcarbonyl piperazine hydrochloride, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone hydrochloride, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine hydrochloride, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone hcl, cyclopropylcarboxylic acid-1-piperazineamide hydrochloride, cyclopropyl piperazinyl ketone, chloride, pubchem19546, 1-cyclopropylcarbonyl piperazine hcl, 1-cyclopropylcarbonyl-piperazine hcl, 1-cyclopropylcarbonyl piperazine hcl salt
CID PubChem 20847955
Nom IUPAC cyclopropyl(pipérazine-1-yl)méthanone ;chlorhydrate
SMILES Cl.O=C(C1CC1)N1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Point de fusion 175°C to 179°C
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Beilstein 18312533
Poids de la formule 190.67
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pleine