Learn More
Acide 1-décanesulfonique, sel de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10683763 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10683763 100 g Flacon en verre 100g
10673763 5 g Flacon en verre 5g
10446252 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10683763 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00€
    609.00€ / 100g
    Économisez 41.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acide 1-décanesulfonique, sel de sodium, 96 %, ACROS Organics, Quantité :25 g, emballage :Flacon en verre, blanc à crème, Point de fusion :> 300°C, poids moléculaire :244,32, pourcentage de pureté :96 %, plage de pourcentage du dosage :96 %, Beilstein :04, III, 27, CAS :13419-61-9, % CAS max. :100,0, % min CAS :95,0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13419-61-9
Formule moléculaire C10H21NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 244.32
Numéro MDL MFCD00007526
Clé InChI AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
CID PubChem 2724181
Nom IUPAC sodium ; décane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decanesulfonic acid, sodium salt
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc à crème
Perte à la dessiccation 5% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)9SO3Na
Quantité 100 g
Beilstein 04, III, 27
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 244.32
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline