Learn More
1-écanethiol, 96, %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414180 25 mL 25mL
11428446 100 mL 100mL
11438446 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414180 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15913.AC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 143-10-2 | C10H22S | 174.346 g/mol
1-Decanethiol is used to improve charge injection by creating a monolayer of this material on gold source-drain electrode surfaces for field-effect transistors (FETs). It is also used in the study of self-assembled monolayers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-decanethiol est utilisé pour améliorer lʼinjection de charge en créant une monocouche de ce matériau sur les surfaces dʼélectrode de vidange de source dʼor pour les transistors à effet de champ (FETs). Il est également utilisé dans lʼétude des monocouches auto-assemblées.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Il est sensible à lʼair. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-10-2
Formule moléculaire C10H22S
Poids moléculaire (g/mol) 174.346
Numéro MDL MFCD00004884
Clé InChI VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-decanethiol, decyl mercaptan, 1-mercaptodecane, decylmercaptan, decanethiol, decanethiol-1, decanthiol, n-decanethiol, n-decanthiol, 1-decylthiol
CID PubChem 8917
Nom IUPAC Décane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decanethiol
Point de fusion -26°C
Densité 0.843
Point d’ébullition 237°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CH3(CH2)9SH
Indice de réfraction 1.4565
Quantité 25 mL
Beilstein 1735223
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 174.35
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Decanethiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decanethiol