Learn More
1-Décanol, TRC
Code produit 30350036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350036 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350036 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD21254050G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decanol
CAS 112-30-1
Formule moléculaire C10 H22 O
Quantité 50 g
Synonyme Decyl alcohol (8CI), 1-Hydroxydecane, Alfol 10, Antak, Capric alcohol, Caprinic alcohol, Capryl alcohol, Conol 1098, Conol 10N, Decanol, Epal 10, Kalcohl 10, Kalcohl 1098, Kalcohl 10H, Kalcol 1098, Lorol C 10-98, NSC 406313, Nacol 10, Nacol 10-99, Nafol 10, Nafol 10D, Nonylcarbinol, Royaltac, Sipol L 10, T 148, n-Decanol, n-Decyl alcohol
Formule InChI InChI=1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCO
Nom IUPAC Décan1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 158.28
Poids de la formule 158.1671