Learn More
1-Décène, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1000 mL
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356996 1000 mL 1L
11346996 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06800.AU
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
1-Decene exists as an alpha olefin, it is used as a monomer in copolymers. It is used as an intermediate in the production of epoxides, amines, oxo alcohols, synthetic lubricants, synthetic fatty acids, and alkylated aromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-décène existe sous forme d’oléfine alpha, il est utilisé comme monomère dans les copolymères. Il est utilisé comme intermédiaire dans la production d’époxydes, d’amines, d’alcools oxo, de lubrifiants synthétiques, d’acides gras synthétiques et d’aromatiques alkylés.
Solubilité
Miscible dans l’éther, l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-05-9
Formule moléculaire C10H20
Poids moléculaire (g/mol) 140.27
Numéro MDL MFCD00009577
Clé InChI AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
CID PubChem 13381
ChEBI CHEBI:87315
Nom IUPAC dec-1-ène
SMILES CCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decene
Point de fusion -66°C
Point d’ébullition 170°C to 171°C
Point d’éclair 49°C (120°F)
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH2
Quantité 1000 mL
Numéro UN UN3295
Beilstein 1737236
Poids de la formule 140.27
Pourcentage de pureté 94%