Learn More
1-décène, 96 %, le reste étant des isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307438 100 g 100g
11317438 500 g 500g
11397428 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11307438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031213.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
1-Decene is the only isomer of industrial importance. it is used as a monomer in copolymers and is an intermediate in the production of epoxides, amines, oxo alcohols, synthetic lubricants, synthetic fatty acids, and alkylated aromatics. 1-Decene has been isolated from the leaves and rhizome of the plant Farfugium japonicum and has been detected as the initial product in the microbial degradation of n-decane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-05-9
Formule moléculaire C10H20
Poids moléculaire (g/mol) 140.27
Numéro MDL MFCD00009577
Clé InChI AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
CID PubChem 13381
ChEBI CHEBI:87315
Nom IUPAC dec-1-ène
SMILES CCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decene
Point de fusion °C to 66°C
Densité 0.741
Point d’ébullition 170°C to 171°C
Point d’éclair 49°C (120°F)
Plage de pourcentage du dosage 96%
Notes de pourcentage du dosage Le reste étant des autres isomères
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH2
Indice de réfraction 1.421
Quantité 100 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1737236
Informations sur la solubilité Alkenes are virtually insoluble in water,but dissolve in organic solvents.
Poids de la formule 140.27
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Decene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decene