Learn More
1-décène, env. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11974421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11974421 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10345840 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11974421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111910025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-05-9
Formule moléculaire C10H20
Poids moléculaire (g/mol) 140.27
Clé InChI AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
CID PubChem 13381
ChEBI CHEBI:87315
Nom IUPAC dec-1-ène
SMILES CCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decene
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -66.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7410g/mL
Point d’ébullition 169.0°C to 171.0°C
Point d’éclair 49°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH2
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4220
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,III,858
Gravité spécifique 0.741
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Viscosité 1.1 mm2/s (20°C)
Poids de la formule 140.27
Pourcentage de pureté ca. 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Decene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.