Learn More
1-Decene, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Decene |
| CAS | 872-05-9 |
| Formule moléculaire | C10 H20 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-n-Decene, Dialen 10, Gulftene 10, Linealene 10, NSC 62122, Neodene 10, n-1-Decene, α-Decene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC=C |
| Nom IUPAC | dec-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.27 |
| Poids de la formule | 140.1565 |