Learn More
Bromure de (1-Décyl)triméthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(1-Decyl)trimethylammonium bromide is used in high performance liquid chromatography and in nuclear magnetic resonance. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le bromure de (1-Decyl)triméthylammonium est utilisé en chromatographie liquide haute performance et en résonance magnétique nucléaire. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Il est de nature hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1-Decyl)trimethylammonium bromide |
| Point de fusion | 243°C to 245°C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 3915222 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 280.3 |
| Pourcentage de pureté | 98% |