Learn More
1-décylamine, TRC
Code produit 30357165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357165 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357165 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD22692510G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decylamine
CAS 2016-57-1
Formule moléculaire C10 H23 N
Quantité 10 g
Synonyme Decylamine (6CI,8CI), 1-Aminodecane, 1-Decylamine, Caprylamine, Decanamine, Kemamine P 190D, Monodecylamine, NDA, n-Decylamine
Formule InChI InChI=1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCN
Nom IUPAC décan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 157.3
Poids de la formule 157.183