Learn More
Acide 1-décylphosphonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348565 1 g 1g
11358565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348565 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12019.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6874-60-8 | C10H23O3P | 222.265 g/mol
1-Decylphosphonic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used in stabilizing dye-sensitized solar cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-décylphosphonique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est utilisé dans la stabilisation des cellules solaires sensibilisées par les colorants.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6874-60-8
Formule moléculaire C10H23O3P
Poids moléculaire (g/mol) 222.265
Numéro MDL MFCD00015830
Clé InChI DZQISOJKASMITI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decanephosphonic acid, phosphonic acid, decyl, 1-decanephosphonic acid, decyl-phosphonic acid, 1-decylphosphonic acid, n-decylphosphonic acid, phosphonic acid, p-decyl, decylphosphonicacid, n-decanephosphonic acid, acmc-1cuhv
CID PubChem 81309
Nom IUPAC Acide dodécylphosphonique
SMILES CCCCCCCCCCP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decylphosphonic acid
Point de fusion 100°C to 101°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1771572
Poids de la formule 222.27
Pourcentage de pureté 98%