Learn More
1-Décyne, 98%
Code produit 15159253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15159253 100 mL Flacon en verre 100mL
10511861 5 mL Flacon en verre 5mL
10402421 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15159253 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223431000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 764-93-2 | C₁₀H₁₈ | 138,25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 764-93-2
Formule moléculaire C10H18
Poids moléculaire (g/mol) 138.25
Numéro MDL MFCD00009576
Clé InChI ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
CID PubChem 12997
ChEBI CHEBI:87322
Nom IUPAC Déc-1-yne
SMILES CCCCCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decyne
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -44.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7600g/mL
Point d’ébullition 174.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7C≡CH
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 100 mL
Beilstein 01,I,122
Gravité spécifique 0.76
Poids de la formule 138.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Decyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO– À des fins de recherche uniquement