Learn More
1-Décyne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Decyne |
| CAS | 764-93-2 |
| Formule moléculaire | C10H18 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC#C |
| Nom IUPAC | 1 de diciembre de 2018 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.25 |