Learn More
1-Décyne, TRC
Code produit 30365516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365516 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365516 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD228478100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decyne
CAS 764-93-2
Formule moléculaire C10H18
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3
SMILES CCCCCCCCC#C
Nom IUPAC 1 de diciembre de 2018
Poids moléculaire (g/mol) 138.25