Learn More
1-Décyne, TRC
Code produit 30354522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30354522 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354522 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD22847850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decyne
CAS 764-93-2
Formule moléculaire C10H18
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3
SMILES CCCCCCCCC#C
Nom IUPAC 1 de diciembre de 2018
Poids moléculaire (g/mol) 138.25