Learn More
1-Déoxo-1,2-déhydro-N-désbenzyl-N-tert-butyloxycarbonyl Donépézil, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Deoxo-1,2-dehydro-N-desbenzyl-N-tert-butyloxycarbonyl Donepezil |
| CAS | 1346600-41-6 |
| Formule moléculaire | C22H31NO4 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H31NO4/c1-22(2,3)27-21(24)23-8-6-15(7-9-23)10-16-11-17-13-19(25-4)20(26-5)14-18(17)12-16/h11,13-15H,6-10,12H2,1-5H3 |
| SMILES | COc1cc2CC(=Cc2cc1OC)CC3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | tert-butyl 4-[(5,6-diméthoxy-1H-inden-2-yl)méthyl]pipéridine-1-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 373.49 |
| Poids de la formule | 373.2253 |