Learn More
Chlorhydrate de (+)-1-déoxymannojirimycine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463889 10 mg 10mg
15453889 5 mg 5mg
15473889 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15463889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61277.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Inhibiteur sélectif de la a-mannosidase
Selective inhibitor of a-mannosidase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73465-43-7
Formule moléculaire C6H14ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 199.631
Numéro MDL MFCD00083611
Clé InChI ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
Synonyme DMJ; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride
CID PubChem 11390018
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-(hydroxyméthyl)pipéridine-3,4,5-triol ; chlorhydrate
SMILES C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
Type (+)-1-Deoxymannojirimycin Hydrochloride
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Poids de la formule 199.6