Learn More
1-Desméthyl Granisetron (Impureté Granisetron B), TRC
Code produit 30136587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136587 5 mg 5mg
30134858 1 mg 1mg
30012481 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136587 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2920385MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107007-95-4
Formule moléculaire C17 H22 N4 O
Poids moléculaire (g/mol) 298.38
Synonyme Granisetron Hydrochloride Imp. B (EP), N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide, N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-Indazole-3-carboxamide, endo-N-(9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-1H-Indazole-3-carboxamide, 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv.
Nom IUPAC N-[(1R,5S)-9-méthyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3n[nH]c4ccccc34
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H22N4O/c1-21-12-5-4-6-13(21)10-11(9-12)18-17(22)16-14-7-2-3-8-15(14)19-20-16/h2-3,7-8,11-13H,4-6,9-10H2,1H3,(H,18,22)(H,19,20)/t11-,12+,13-
Poids de la formule 298.1794
Pourcentage de pureté >95%