Learn More
1-[(Diéthylamino)carbonyle]pipéridine-4-carboxylique, TRC
Code produit 30364592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364592 100 mg 100mg
30357456 10 mg 10mg
30353968 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30364592 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD132223100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 188854-42-4
Formule moléculaire C11H20N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Synonyme 1-[(Diethylamino)carbonyl]-4-piperidinecarboxylic Acid, 1-Diethylcarbamoyl-piperidine-4-carboxylic Acid
Nom IUPAC 1-(diéthylcarbamoyl)pipéridine-4-carboxylique acide
SMILES CCN(CC)C(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[(Diethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H20N2O3/c1-3-12(4-2)11(16)13-7-5-9(6-8-13)10(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
Poids de la formule 228.1474