Learn More
1-Difluorométhoxy-3-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435926 25 g 25g
11425926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22267.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22236-07-3 | Molecular Formula: C7H5F2NO3 | Molecular Weight: 189.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22236-07-3
Formule moléculaire C7H5F2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.12
Numéro MDL MFCD03407974
Clé InChI NYVCZALWNPMMSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-difluoromethoxy-3-nitrobenzene, 3-difluoromethoxy nitrobenzene, benzene, 1-difluoromethoxy-3-nitro, acmc-1coex, nyvczalwnpmmsq-uhfffaoysa, difluoromethyl 3-nitrophenyl ether, 3-difluoromethoxy-1-nitrobenzene, 3-nitro-1-difluoromethoxy benzene, 3-nitro-alpha,alpha-difluoroanisole, alpha,alpha-difluoro-3-nitroanisole
CID PubChem 2774117
Nom IUPAC 1-(Difluorométhoxy)-3-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(OC(F)F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Difluoromethoxy-3-nitrobenzene
Densité 1.391
Point d’ébullition 240°C to 242°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Poids de la formule 189.12
Pourcentage de pureté 98%