Learn More
1-Diméthylamino-2-nitroéthylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434743 5 g 5g
11424743 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434743 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11637.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1190-92-7 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1190-92-7
Formule moléculaire C4H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00051519
Clé InChI JKOVQYWMFZTKMX-ONEGZZNKSA-N
Synonyme 1-dimethylamino-2-nitroethylene, e-n,n-dimethyl-2-nitroethenamine, dimethyl e-2-nitroethenyl amine, n,n-dimethyl-2-nitroethenamine, 1-dimethylamino-2-nitroethene, dimethyl 2-nitroethenyl amine, n,n-dimethyl-2-nitroethylenamine, n,n-dimethyl-2-nitroethyleneamine, n,n-dimethyl-n-2-nitrovinyl amine
CID PubChem 637928
Nom IUPAC (E)-N,N-diméthyl-2-nitroéthénamine
SMILES CN(C)C=C[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Point de fusion 101°C to 105°C
Quantité 5 g
Beilstein 1903136
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 98%