Learn More
1-diméthylamino-but-1-en-3-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10733914 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10733914 500 mL Flacon en verre 500mL
10628401 10 mL Flacon en verre 10mL
10217560 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10733914 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 298025000
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2802-08-6 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2802-08-6
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD00142611
Clé InChI QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Synonyme e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, trans-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 4-dimethylamino but-3-en-2-one, 3e-4-dimethylamino but-3-en-2-one, 1-dimethylamino-but-1-en-3-one, 4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3e-4-dimethylamino-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino, 3-buten-2-one, 4-dimethylamino-, 3e-9ci
CID PubChem 5369152
Nom IUPAC (E)-4-(diméthylamino)but3 -en-2-one
SMILES CC(=O)C=CN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à marron-rouge
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 101°C to 102°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCHCHC(O)CH3
Indice de réfraction 1.5570 to 1.56
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with methanol
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.