Learn More
1-Sel interne de diméthylcarbamoyle-4-(2-sulfoéthyle)pyridinium, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11499637
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499637 250 g 250g
11479637 10 g 10g
11489637 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22124.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136997-71-2
Formule moléculaire C10H14N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 258.29
Numéro MDL MFCD00185917
Clé InChI SJHHXGGXZKPIDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium inner salt, 2-1-dimethylcarbamoyl pyridin-1-ium-4-yl ethanesulfonate, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium hydroxide inner salt, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridin-1-ium, 2-1-n,n-dimethylcarbamoyl-4-pyridyl ethanesulfonic acid, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfoethyl pyridinium betaine, 1-dimethylcarbamoyl-4-2-sulfonatoethyl pyridinium, 2-1-dimethylcarbamoyl-4-pyridinio ethylsulfonate
CID PubChem 3853422
SMILES CN(C)C(=O)[N+]1=CC=C(CCS([O-])(=O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfoethyl)pyridinium inner salt
Point de fusion ∼180°C (decomposition)
Quantité 250 g
Nom IUPAC 1-(diméthylecarbamoyl)-4-(2-sulfonatoéthyl)pyridine-1-ium
Poids de la formule 258.29
Pourcentage de pureté 95%