Learn More
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-4-carboxylic Acid, TRC
Code produit 30384485
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30384485 50 mg
30372231 100 mg
30373999 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30384485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47346850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333985-79-8
Formule moléculaire C9H16N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
SMILES CN(C)C(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-4-carboxylic Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H16N2O3/c1-10(2)9(14)11-5-3-7(4-6-11)8(12)13/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13)
Poids de la formule 200.1161