Learn More
1-(Diphenylmethyl)-3-hydroxyazetidine Hydrochloride, TRC
Code produit 30383950
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30383950 2.5 g
30373596 5 g
30370544 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30383950 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4928482.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90604-02-7
Formule moléculaire C16H17NO . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 275.77
SMILES Cl.OC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Diphenylmethyl)-3-hydroxyazetidine Hydrochloride
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H17NO.ClH/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15-16,18H,11-12H2;1H
Poids de la formule 275.1077