Learn More
1-(diphénylméthyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10656702 500 g Flacon en plastique 500g
10427510 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656702 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122935000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 841-77-0 | C17H20N2 | 252.361 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 841-77-0
Numéro MDL MFCD00038379
Clé InChI NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-diphenylmethyl piperazine, benzhydrylpiperazine, n-benzhydrylpiperazine, 1-benzhydryl-piperazine, diphenylmethylpiperazine, norcyclizine, normethylcyclizine, piperazine, 1-diphenylmethyl, 4-benzhydrylpiperazine, n-diphenylmethyl piperazine
CID PubChem 70048
Nom IUPAC 1-benzhydrylpipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 88.0°C to 93.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair 115°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C17H20N2
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.45g/L (20°C). Other solubilities: 305g/L acetone - >500g/L methanol, >500g/L ethanol - 215g/L 2-propanol, 346g/L dmf - >500g/L methyleenchloride
Poids moléculaire (g/mol) 252.36
Poids de la formule 252.36
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.