Learn More
1-Docosanethiol, TRC
Code produit 30379508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30379508 500 mg
30371245 250 mg
30378113 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30379508 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD678868500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7773-83-3
Formule moléculaire C22H46S
Poids moléculaire (g/mol) 342.67
Synonyme Docosanethiol, Docosyl Mercaptan, NSC 97595, n-Docosanethiol
Nom IUPAC Docosane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Docosanethiol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H46S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
Poids de la formule 342.332