Learn More
1-docosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10272262 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10272262 25 g Flacon en plastique 25g
10581082 100 g Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10272262 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173720250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 661-19-8 | C22H46O | 326.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 661-19-8
Formule moléculaire C22H46O
Poids moléculaire (g/mol) 326.61
Numéro MDL MFCD00002939
Clé InChI NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-docosanol, behenyl alcohol, docosanol, behenic alcohol, docosyl alcohol, n-docosanol, abreva, tadenan, lidavol, lanette 22
CID PubChem 12620
ChEBI CHEBI:31000
Nom IUPAC Docosan1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Docosanol
Note relative au nom 0.98
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100
Point de fusion 68.0°C to 72.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 227°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)21OH
Quantité 25 g
Beilstein 01, 431
Merck Index 15, 3444
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Viscosité 7.5 mPa.s (80°C)
Poids de la formule 326.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Pastilles ou comprimés