Learn More
Acide 1-dodécanesulfonique, sel de sodium, 99+ %, chromatographie par paires d’ions, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782244 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10782244 25 g Flacon en verre 25g
10288033 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10782244 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396720250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00€
    649.00€ / 25g
    Économisez 21.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2386-53-0 | C12H25NaO3S | 272.379 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2386-53-0
Numéro MDL MFCD00007527
Clé InChI DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
CID PubChem 23665726
Nom IUPAC sodium ; dodécane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecanesulfonic acid, sodium salt
Note relative au nom Anhydrous, Ion pair chromatography
Absorbance 0.02 max. (C=0.18 M in hot water) at 230nm, 0.03 max. (C=0.18 M in hot water) at 220nm, 0.05 max. (C=0.18 M in hot water) at 210nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H25NaO3S
Formule linéaire CH3(CH2)11SO3Na
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids moléculaire (g/mol) 272.379
Poids de la formule 272.38
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Chromatographie à paires d’ions
Forme physique Poudre cristalline