Learn More
1-dodécanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10358743 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10358743 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10273950 500 mL Flacon en verre 500mL
11965721 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10358743 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117620025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-55-0
Formule moléculaire C12H26S
Poids moléculaire (g/mol) 202.40
Numéro MDL MFCD00004885
Clé InChI WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan
CID PubChem 8195
Nom IUPAC Dodécane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecanethiol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -7.0°C
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 266.0°C to 283.0°C
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)11SH
Indice de réfraction 1.4580 to 1.4600
Quantité 2.5 L
Fieser 16,356
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 202.4
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide