Learn More
1-Dodécanéthiol, TRC
Code produit 30379477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
10 mL
50 mL
Conditionnement:
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379477 5 mL 5mL
30369905 50 mL -
30374751 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30379477 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4947935ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-55-0
Formule moléculaire C12H26S
Poids moléculaire (g/mol) 202.4
Synonyme 1-Dodecyl Mercaptan, 1-Dodecylthiol, 1-Mercaptododecane, Lauryl Mercaptan, NDM, NSC 814, Thiokalcol 20, n-Dodecanethiol, n-Dodecyl Mercaptan, n-Dodecyl Thiolate, n-Dodecylthiol, n-Lauryl Mercaptan
SMILES CCCCCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecanethiol
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 5 mL
Formule InChI InChI=1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Poids de la formule 202.1755
Pourcentage de pureté >95%