Learn More
1-dodécanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15881002 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15881002 5 mL 5mL
10439070 500 mL 500mL
10193440 1 L 1L
10164763 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15881002 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155450050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-53-8 | C12H26O | 186.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-53-8
Formule moléculaire C12H26O
Poids moléculaire (g/mol) 186.34
Numéro MDL MFCD00004753
Clé InChI LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
CID PubChem 8193
ChEBI CHEBI:28878
Nom IUPAC Dodécan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 22.0°C to 27.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8350g/mL
Point d’ébullition 258.0°C to 265.0°C
Point d’éclair 119°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3(CH2)11OH
Quantité 5 mL
Beilstein 01, 428
Merck Index 15, 3451
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 186.34
Tension de vapeur <0.1mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Dodecanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecanol