Learn More
1-Dodécanol, réactif ACS, ≥98,0 %, Honeywell Riedel-de Haen™
Code produit 16683954
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 L
25 kg
Conditionnement:
25kg
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16683954 5 L 5L
16673954 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16683954 Fournisseur Honeywell Riedel-de Haën Code fournisseur 4438165L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 112-53-8
Formule moléculaire C12H26O
Poids moléculaire (g/mol) 186.34
Clé InChI LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Dodécan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecanol
% max. CAS ≤ 100%
Point de fusion 22°C to 26°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 260°C to 262°C
Point d’éclair 121°C
Quantité 5 L