Läs mer
Läs mer
1-Dodécanol, réactif ACS, ≥ 98%, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | 1-Dodecanol |
| Point de fusion | 22°C to 26°C |
| Densité | 0.833g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 260°C to 262°C |
| Point d’éclair | 121°C (249.8°F) |
| Spectre IR | Se conforme à la structure |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Formule linéaire | CH3(CH2)11OH |
| Indice de réfraction | n20/D 1.442 |
| Quantité | 1 kg |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1-Dodecanol
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Dodecan-1-ol
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?