Learn More
1-Dodecanol, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Code produit 15611190 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15611190 250 mL Flacon poly 250mL
15691180 1 L Flacon poly 1L
15601190 2.5 L Flacon poly 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15611190 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 126799250ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-53-8
Formule moléculaire C12H26O
Poids moléculaire (g/mol) 186.34
Numéro MDL MFCD00004753
Clé InChI LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
CID PubChem 8193
ChEBI CHEBI:28878
Nom IUPAC Dodécan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecanol
Point de fusion 22°C to 26°C
Couleur Incolore
Densité 0.833g/mL at 25°C
Point d’ébullition 260°C to 262°C
Point d’éclair 121°C (249.8°F)
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire CH3(CH2)11OH
Indice de réfraction n20/D 1.442(lit.)
Quantité 250 mL
Numéro UN UN3077
Beilstein 1738860
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water, 1g/L at 23°C
Densité de vapeur 7.4 (vs air)
Poids de la formule 186.33g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif