Learn More
1-Dodecanol, TRC
Code produit 17982405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982405 5 g 5g
30132507 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17982405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD5254605G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-53-8
Formule moléculaire C12 H26 O
Poids moléculaire (g/mol) 186.33
Synonyme 1-Dodecanol (9CI, ACI), Dodecyl alcohol (8CI), 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxydodecane, Adol 10, Adol 11, Adol 12, Alfol 12, C 1214N, Conol 1275, Conol 20P, Conol 20PP, Epal 12, Hainol 12SS, K 20, K 20 (alcohol), Kalcohl 20, Kalcohl 2098, Kalcol 2098, Lauric alcohol, Laurinic alcohol, Lauryl 24, Lauryl alcohol, Lipocol L, Lorol C 12, Lorol C 12/98, n-Dodecan-1-ol, n-Dodecyl alcohol, NAA 42, Nacol 12-96, Nacol 12-99, NSC 3724, Pisol, S 1298, Sipol L 12, Siponol 25, Siponol L 2, Siponol L 5
Nom IUPAC Dodécan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecanol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Poids de la formule 186.1984