Learn More
1-Dodecanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Dodecanol |
| Quantité | 500 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3 |
| Poids de la formule | 186.1984 |