Learn More
1-dodécène, 93 - 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11964421 10 kg Tambour métallique 10kg
10071070 100 g Flacon en verre 100g
10449410 500 g Flacon en verre 500g
10108043 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11964421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117630100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-41-4 | C12H24 | 168.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-41-4
Formule moléculaire C12H24
Poids moléculaire (g/mol) 168.32
Numéro MDL MFCD00008961
Clé InChI CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
CID PubChem 8183
Nom IUPAC dodéc-1-ène
SMILES CCCCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecene
Note relative au nom 93-95%
% min. CAS 93.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -35.0°C
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 213.0°C
Point d’éclair 77°C
Plage de pourcentage du dosage 93% min. (GC)
Conditionnement Tambour métallique
Formule linéaire CH3(CH2)9CH=CH2
Indice de réfraction 1.4284 to 1.4304
Quantité 10 kg
Beilstein 01,225
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Poids de la formule 168.32
Pourcentage de pureté 93 to 95%