Learn More
Isocyanate de 1-dodécyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348086 1 g 1g
11353017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13380.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4202-38-4 | C13H25NO | 211.349 g/mol
1-Dodecyl isocyanate, is incorporated in AZT analogue preparation through it use ine the synthesis of carbodiimides from phosphinimines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 1-dodécyle est incorporé dans la préparation analogique de l’AZT en l’utilisant dans la synthèse des carbodiimides à partir de phosphinimines.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4202-38-4
Formule moléculaire C13H25NO
Poids moléculaire (g/mol) 211.349
Numéro MDL MFCD00041744
Clé InChI YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecyl isocyanate, dodecane, 1-isocyanato, dodecylisocyanate, 1-dodecyl isocyanate, n-dodecyl isocyanate, acmc-209jmx, isocyanic acid dodecyl ester
CID PubChem 77873
Nom IUPAC 1-isocyanatododécane
SMILES CCCCCCCCCCCCN=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecyl isocyanate
Densité 0.877
Point d’ébullition 157°C to 161°C (21 mmHg)
Point d’éclair 134°C (273°F)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.441
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 1774823
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It hydrolyzes in water.
Poids de la formule 211.35
Pourcentage de pureté 98%