Learn More
(1-Dodécyl)chlorure de triméthylammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dodecyltrimethylammonium Chloride is useful as a paint stripper, a foaming stabilizer, and a bactericidal lotion. It is used in coating, plastics, paints, rubber and ink production, as anti-static agent, catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure de dodécyltriméthylammonium est utile comme décapant pour peinture, stabilisateur moussant et lotion bactéricide. Il est utilisé dans le revêtement, les plastiques, les peintures, le caoutchouc et la production d’encre, comme agent antistatique, catalyseur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride |
| Point de fusion | ∼237°C (decomposition) |
| Odeur | Odorless |
| Formule linéaire | CH3(CH2)11N(CH3)3Cl |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 3915951 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 263.9 |
| Afficher plus |