Learn More
Bromure de 1(-dodécyl)triphénylphosphonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442467 10 g 10g
11452467 50 g 50g
11462467 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14295.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15510-55-1 | C30H40BrP | 511.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15510-55-1
Formule moléculaire C30H40BrP
Poids moléculaire (g/mol) 511.53
Numéro MDL MFCD00031546
Clé InChI NSIFOGPAKNSGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dodecyltriphenylphosphonium bromide, unii-2oqv5uaf87, n-dodecyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, dodecyltriphenyl-, bromide, 1-dodecyl triphenylphosphonium bromide, 2oqv5uaf87, dodecyl triphenyl phosphoniumbromide, c12tppbr, n-c12h25pph3br, acmc-1btp1
CID PubChem 84955
ChEBI CHEBI:82638
Nom IUPAC Bromure de dodécyl(triphényl)phosphonium
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion 90°C to 94°C
Quantité 10 g
Beilstein 3581921
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 511.54
Pourcentage de pureté ≥98%